2,5-Dimetilpirazina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12352.06
A12352.14
A12352.22
A12352.06EA
54.7
EUR
A12352.06
A12352.14
A12352.22
2,5-Dimetilpirazina ≥99%
2,5-Dimetilpirazina
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 154…155 °C Pto. de fusión: 15 Densidad: 0.990 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006147 Núm. CAS: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |