2,6-Dimetilpirazina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24687.06
B24687.14
B24687.06EA
61.3
EUR
B24687.06
B24687.14
2,6-Dimetilpirazina ≥99%
2,6-Dimetilpirazina
Purity: 99%
CAS No.: 108-50-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Aromatic
Melting Point: 38-43°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 1726
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006148
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 153…154 °C Pto. de fusión: 38…43 °C Densidad: 0,9647 g/cm³ (50 °C) Pto. de inflamación: 52 °C (125 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006148 Núm. CAS: 108-50-9 EINECS: 203-589-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |