2-Etil-3-metilpirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15707-23-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 956775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006150
Formula:
C₇H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 169…171 °C Densidad: 0,987 Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006150 Núm. CAS: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |