1-Metilpirazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
373540100 373540500
ACRO373540100EA 89.5 EUR
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Metilpirazol 98%
1-Metilpirazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,993 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144943
Núm. CAS: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %