1-Metilpirazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14831.14
L14831.06
L14831.03
L14831.14EA
202
EUR
L14831.14
L14831.06
L14831.03
1-Metilpirazol ≥97%
1-Metilpirazol
Purity: 97+%
CAS No.: 930-36-9
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Pungent
Boiling Point: 127°
Beilstein Reference: 105207
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00144943
Formula:
C₄H₆N₂ Pto. Ebullición: 127 °C Densidad: 0,988 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144943 Núm. CAS: 930-36-9 ADR: 3,III |