1-Metilpirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0969-25G M0969-5G
TCIAM0969-25GEA 95 EUR
TCIAM0969-25G TCIAM0969-5G
1-Metilpirazol ≥98.0% (por GC)
1-Metilpirazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 127°C
Densidad: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00144943
Núm. CAS: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&vid=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %