3,5-Dimetilpirazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimetil-1H-pirazol
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
A10157.0BEA
367
EUR
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
3,5-Dimetilpirazol ≥99%
3,5-Dimetilpirazol
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Formula:
C₅H₈N₂ MW: 96.13 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 105…108 °C Densidad: 0.8839 g/cm³ (16 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005243 Núm. CAS: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |