1-Aminopireno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104530010 104530050
ACRO104530010EA 92 EUR
ACRO104530010 ACRO104530050
1-Aminopireno 97%
1-Aminopireno
Formula: C₁₆H₁₁N
Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004140
Núm. CAS: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Average molecular weight 70000 (Mn)
Acetyl content 12 to 15 %
Hydroxyl content 1.8 % Typical
Butyryl content 35 to 39 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.03 %