1-Aminopireno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43968.02
43968.04
43968.02EA
62.4
EUR
43968.02
43968.04
1-Aminopireno ≥97%
1-Aminopireno
Purity: 97%
CAS No.: 1606-67-3
Molecular Formula: C16H11N
Formula Weight: 217.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 116-119°
MDL No.: MFCD00004140
Formula:
C₁₆H₁₁N Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004140 Núm. CAS: 1606-67-3 EINECS: 216-521-3 |