Pireno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
180830250 180831000 180835000
ACRO180830250EA 42.1 EUR
ACRO180830250 ACRO180831000 ACRO180835000
Pireno 98%
Pireno
Formula: C₁₆H₁₀
Pto. Ebullición: 393 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 148…152 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004136
Núm. CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %