Pireno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L08162.14
L08162.22
L08162.14EA
38.8
EUR
L08162.14
L08162.22
Pireno ≥98%
Pireno
Purity: 98%
CAS No.: 129-00-0
Molecular Formula: C16H10
Formula Weight: 202.26
Flash Point: 208°(406°F)
Melting Point: 148-152°
Boiling Point: 393°
Beilstein Reference: 1307225
Merck Reference: 14,7963
MDL No.: MFCD00004136
Formula:
C₁₆H₁₀ Pto. Ebullición: 393 °C Pto. de fusión: 148…152 °C Densidad: 1,271 Pto. de inflamación: 208 °C (406 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004136 Núm. CAS: 129-00-0 EINECS: 204-927-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,7963 |