3,6-Dicloropiridazina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113711000 113715000
ACRO113711000EA 126 EUR
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dicloropiridazina 97%
3,6-Dicloropiridazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006466
Núm. CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %