3,6-Dicloropiridazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A14795.14 A14795.22 A14795.36 A14795.A1 A14795.A7
A14795.14EA 43.6 EUR
A14795.14 A14795.22 A14795.36 A14795.A1 A14795.A7
3,6-Dicloropiridazina ≥98%
3,6-Dicloropiridazina
Purity: 98% CAS No.: 141-30-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 111151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006466
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 66…70 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006466
Núm. CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III