3,6-Dicloropiridazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 106 EUR
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dicloropiridazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,6-Dicloropiridazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006466
Núm. CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol