3-Amino-6-cloropiridazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10185.06
A10185.14
A10185.06EA
98.4
EUR
A10185.06
A10185.14
3-Amino-6-cloropiridazina 98%
3-Amino-6-cloropiridazina
Purity: 98%
CAS No.: 5469-69-2
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 110918
Formula:
C₄H₄ClN₃ Pto. de fusión: ∼ 218 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051506 Núm. CAS: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |