3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14173.06
A14173.14
A14173.22
A14173.06EA
45.7
EUR
A14173.06
A14173.14
A14173.22
3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97%
3-Cloro-6-metoxipiridazina
Purity: 97%
CAS No.: 1722-10-7
Molecular Formula: C5H5ClN2O
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 118854
Formula:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,56 g/mol Pto. Ebullición: 174…175 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006467 Núm. CAS: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |