Piridazina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
131760050 131760500
ACRO131760050EA 50 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Piridazina 98+%
Piridazina
Formula: C₄H₄N₂
Pto. Ebullición: 208 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,103 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006463
Núm. CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Índice Merck: 12,08152
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %