Piridazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13266.06
A13266.14
A13266.06EA
49.9
EUR
A13266.06
A13266.14
Piridazina ≥98%
Piridazina
Purity: 98+%
CAS No.: 289-80-5
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Unpleasant
Melting Point: -8°
Boiling Point: 87°/14mm
Solubility: Miscible with water, benzene, DMF. Soluble in alcohol, ether
Beilstein Reference: 103906
Merck Reference: 14,7969
MDL No.: MFCD00006463
Formula:
C₄H₄N₂ MW: 80.09 g/mol Pto. Ebullición: 87 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1.105 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006463 Núm. CAS: 289-80-5 EINECS: 206-025-5 Índice Merck: 12,08152 |