2-Bromo-3-cloropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L20012.03
L20012.06
L20012.03EA
25.7
EUR
L20012.03
L20012.06
2-Bromo-3-cloropiridina ≥97%
2-Bromo-3-cloropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 96424-68-9
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 1561638
Formula:
C₅H₃BrClN MW: 192.44 g/mol Pto. de fusión: 59…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039344 Núm. CAS: 96424-68-9 |