2-Bromo-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378980010 378980050
ACRO378980010EA 93.1 EUR
ACRO378980010 ACRO378980050
2-Bromo-5-cloropiridina 98%
2-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Número MDL: MFCD00234006
Núm. CAS: 40473-01-6
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %