3-Bromo-4-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
379640010 379640050
ACRO379640010EA 89 EUR
ACRO379640010 ACRO379640050
3-Bromo-4-cloropiridina 98%
3-Bromo-4-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Número MDL: MFCD00234008
Núm. CAS: 36953-42-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %