4-Bromo-2-cloropiridina ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27299.14
H27299.06
H27299.14EA
121
EUR
H27299.14
H27299.06
4-Bromo-2-cloropiridina ≥94%
4-Bromo-2-cloropiridina
Purity: 94%
CAS No.: 73583-37-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 70°/3mm
MDL No.: MFCD03840756
Formula:
C₅H₃BrClN Pto. Ebullición: 70 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,734 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840756 Núm. CAS: 73583-37-6 |