Ácido 5-bromonicotinico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 26.2 EUR
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
Ácido 5-bromonicotinico 98%
Ácido 5-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009783
Núm. CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %