Ácido 6-bromonicotinico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14
H27926.06
H27926.14EA
391
EUR
H27926.14
H27926.06
Ácido 6-bromonicotinico ≥97%
Ácido 6-bromonicotinico
Purity: 97%
CAS No.: 6311-35-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 179-188°
MDL No.: MFCD01927100
Formula:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202,01 g/mol Pto. de fusión: 179…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01927100 Núm. CAS: 6311-35-9 |