3-Bromo-2-nitropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19523.06
L19523.03
L19523.06EA
188
EUR
L19523.06
L19523.03
3-Bromo-2-nitropiridina ≥98%
3-Bromo-2-nitropiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 54231-33-3
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1637071
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955614 Núm. CAS: 54231-33-3 |