3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25766.03
H25766.06
H25766.03EA
38.6
EUR
H25766.03
H25766.06
3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
3-Bromo-5-fluoropiridina
Purity: 99%
CAS No.: 407-20-5
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 64°(148°F)
Odour: Characteristic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04112555
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. de fusión: 24…28 °C Pto. de inflamación: 64 °C (148 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112555 Núm. CAS: 407-20-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |