5-Bromo-2-fluoropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
378460050
378460250
ACRO378460050EA
46.1
EUR
ACRO378460050
ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropiridina 99%
5-Bromo-2-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. Ebullición: 63 °C (15 mmHg) Pto. de inflamación: 73 °C |
Número MDL:
MFCD01863742 Núm. CAS: 766-11-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |