5-Bromo-2-fluoropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19537.06 L19537.14
L19537.06EA 99.9 EUR
L19537.06 L19537.14
5-Bromo-2-fluoropiridina ≥98%
5-Bromo-2-fluoropiridina
Purity: 98% CAS No.: 766-11-0 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5294 Odour: Characteristic Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1363171 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01863742
Formula: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Densidad: 1,72
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863742
Núm. CAS: 766-11-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III