2-Bromo-5-iodopiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20016.03
L20016.06
L20016.03EA
29.4
EUR
L20016.03
L20016.06
2-Bromo-5-iodopiridina ≥97%
2-Bromo-5-iodopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 73290-22-9
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 123-124°
Beilstein Reference: 109100
Formula:
C₅H₃BrIN Pto. de fusión: 123…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095201 Núm. CAS: 73290-22-9 |