2-Amino-3,5-dibromopiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dibromo-2-piridilamina
A12706.14
A12706.22
A12706.14EA
107
EUR
A12706.14
A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopiridina 97%
2-Amino-3,5-dibromopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 35486-42-1
Molecular Formula: C5H4Br2N2
Formula Weight: 251.92
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 119390
Formula:
C₅H₄Br₂N₂ MW: 251,91 g/mol Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 102…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038041 Núm. CAS: 35486-42-1 EINECS: 252-590-6 |