2-Amino-3-bromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
360580050 360580250
ACRO360580050EA 55.3 EUR
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopiridina 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095187
Núm. CAS: 13534-99-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %