2-Amino-5-bromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-piridilamina
A14280.06
A14280.14
A14280.22
A14280.06EA
34.6
EUR
A14280.06
A14280.14
A14280.22
2-Amino-5-bromopiridina 98%
2-Amino-5-bromopiridina
Purity: 98%
CAS No.: 1072-97-5
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 135-140°
Beilstein Reference: 108737
Formula:
C₅H₅BrN₂ Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 135…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006323 Núm. CAS: 1072-97-5 EINECS: 214-019-9 |