2-Amino-6-bromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 78.5 EUR
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-bromopiridina 98%
2-Amino-6-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137843
Núm. CAS: 19798-81-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %