2-Amino-6-bromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26555.06
H26555.14
H26555.06EA
97
EUR
H26555.06
H26555.14
2-Amino-6-bromopiridina 98%
2-Amino-6-bromopiridina
Purity: 98%
CAS No.: 19798-81-3
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 88-91°
MDL No.: MFCD00137843
Formula:
C₅H₅BrN₂ Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137843 Núm. CAS: 19798-81-3 |