5-Amino-2-bromopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-piridilamina
L20008.06 L20008.14
L20008.06EA 126 EUR
L20008.06 L20008.14
5-Amino-2-bromopiridina 97%
5-Amino-2-bromopiridina
Purity: 97% CAS No.: 13534-97-9 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 109102
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173.01 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646116
Núm. CAS: 13534-97-9