4-Amino-3-bromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-piridilamina
360620010 360620050
ACRO360620010EA 68.1 EUR
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopiridina 98%
4-Amino-3-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02068297
Núm. CAS: 13534-98-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %