2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
135
EUR
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Formula:
C₅H₄BrN₃O₂ Pto. de fusión: 206…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047441 Núm. CAS: 6945-68-2 |