5-Bromo-2-metoxipiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376880050 376880250
ACRO376880050EA 51.9 EUR
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-metoxipiridina 97%
5-Bromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. Ebullición: 80 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 96 °C
Número MDL: MFCD01318952
Núm. CAS: 13472-85-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %