5-Bromo-2-metoxipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L20017.06 L20017.14
L20017.06EA 59.4 EUR
L20017.06 L20017.14
5-Bromo-2-metoxipiridina ≥98%
5-Bromo-2-metoxipiridina
Purity: 98% CAS No.: 13472-85-0 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 80°/12mm Beilstein Reference: 115150 MDL No.: MFCD01318952
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. Ebullición: 80 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,453
Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318952
Núm. CAS: 13472-85-0