2-Bromopiridin-3-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 46.2 EUR
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromopiridin-3-ol 99%
2-Bromopiridin-3-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006220
Núm. CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %