2-Bromopiridin-3-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06
A12687.14
A12687.22
A12687.06EA
51.8
EUR
A12687.06
A12687.14
A12687.22
2-Bromopiridin-3-ol ≥99%
2-Bromopiridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 6602-32-0
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 109829
Formula:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol Pto. Ebullición: 232 Pto. de fusión: 182…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006220 Núm. CAS: 6602-32-0 EINECS: 229-547-5 |