2-Bromopiridin-5-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
H27228.06
H27228.03
H27228.06EA
355
EUR
H27228.06
H27228.03
2-Bromopiridin-5-ol 95%
2-Bromopiridin-5-ol
Purity: 95%
CAS No.: 55717-45-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD04114184
Formula:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol Pto. de fusión: 133…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114184 Núm. CAS: 55717-45-8 |