5-Bromopiridin-2-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopiridin-6-ol
357640050 357640250
ACRO357640050EA 55.3 EUR
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromopiridin-2-ol 99%
5-Bromopiridin-2-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Número MDL: MFCD00234042
Núm. CAS: 13466-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %