5-Bromopiridin-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopiridin-6-ol
B25267.06
B25267.14
B25267.06EA
27.6
EUR
B25267.06
B25267.14
5-Bromopiridin-2-ol ≥97%
5-Bromopiridin-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 13466-38-1
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 108751
Formula:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234042 Núm. CAS: 13466-38-1 |