3,4,5-Tricloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12587.03
A12587.06
A12587.03EA
49.8
EUR
A12587.03
A12587.06
3,4,5-Tricloropiridina ≥98%
3,4,5-Tricloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 33216-52-3
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.44
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 213-215°
MDL No.: MFCD00051685
Formula:
C₅H₂Cl₃N MW: 182,44 g/mol Pto. Ebullición: 213…215 °C Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051685 Núm. CAS: 33216-52-3 |