2-Cloronicotinonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 26.8 EUR
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Cloronicotinonitrilo 98%
2-Cloronicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
Pto. Ebullición: 112 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014628
Núm. CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %