2-Cloronicotinonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14818.06
A14818.14
A14818.22
A14818.06EA
34.1
EUR
A14818.06
A14818.14
A14818.22
2-Cloronicotinonitrilo ≥98%
2-Cloronicotinonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6602-54-6
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 105-109°
Boiling Point: 112°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00014628
Formula:
C₆H₃ClN₂ Pto. Ebullición: 112 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 105…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014628 Núm. CAS: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |