2-Cloronicotinonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cloropiridina-3-carbonitrilo
C1369-25G C1369-500G
TCIAC1369-25GEA 28 EUR
TCIAC1369-25G TCIAC1369-500G
2-Cloronicotinonitrilo ≥97.0% (por GC)
2-Cloronicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 107…108 °C
Número MDL: MFCD00014628
Núm. CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a884a72ac98685c949fc2bd33ac8ece9a0a77b19&vid=a884a72ac98685c949fc2bd33ac8ece9a0a77b19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity