6-Cloronicotinamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
B21922.03 B21922.06 B21922.14
B21922.03EA 21.1 EUR
B21922.03 B21922.06 B21922.14
6-Cloronicotinamida ≥98%
6-Cloronicotinamida
Purity: 98% CAS No.: 6271-78-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O Formula Weight: 156.57 Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 116043
Formula: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006242
Núm. CAS: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8