Ácido 2,6-dicloronicotinico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20002.03
L20002.06
L20002.03EA
40.2
EUR
L20002.03
L20002.06
Ácido 2,6-dicloronicotinico ≥97%
Ácido 2,6-dicloronicotinico
Purity: 97%
CAS No.: 38496-18-3
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Melting Point: 146-151°
Beilstein Reference: 136114
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Pto. de fusión: 146…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075583 Núm. CAS: 38496-18-3 |